Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin 1 M in Toluol

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

369770050 369770250
ACRO369770050EA 78.5 EUR InStock
ACRO369770050 ACRO369770250
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin 1 M in Toluol
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin


Formel: C₁₈H₂₀BNO
Siedepunkt: 111 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,929 g/cm³
Flash-Pt: 4 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078439
CAS-Nummer: 112022-81-8
UN: 1294
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.95 to 1.10 M

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge