Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

369830010 369830050 369830250
ACRO369830010EA 38.5 EUR InStock
ACRO369830010 ACRO369830050 ACRO369830250
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure


Formel: C₈H₉BO₄
MW: 179.97 g/mol
Melting Pt: 187…191 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02093046
CAS-Nummer: 99769-19-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge