Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-2,4-dion 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

370120010 370120050
ACRO370120010EA 36.3 EUR InStock
ACRO370120010 ACRO370120050
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-2,4-dion 98%
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
CAS No.: 5617-74-3


Formel: C5H4O3
Siedepunkt: 100…102 °C
Melting Pt: 54…60 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00126929
CAS-Nummer: 5617-74-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 60 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge