Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Trimethylamin 50% (w/w) 7.3 M in wässriger Lösung, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

370785000 370780010 370780025 370780100
ACRO370785000EA 38.1 EUR InStock
ACRO370785000 ACRO370780010 ACRO370780025 ACRO370780100
Trimethylamin 50% (w/w) 7.3 M in wässriger Lösung, rein
Trimethylamin


Formel: C₃H₉N
MW: 59.11 g/mol
Siedepunkt: 30 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 0.86 g/cm³
Flash-Pt: –45 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008327
CAS-Nummer: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 1297
ADR: 3 I
Merck Index: 12,09841
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 48 to 52 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge