1-(4-Methylphenyl)piperazin 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
370830050
ACRO370830050EA 80.1 EUR InStock
ACRO370830050
1-(4-Methylphenyl)piperazin 98%
1-(4-Methylphenyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Melting Pt: 29…34 °C
MDL Number: MFCD00040737
CAS-Nummer: 39593-08-3
EINECS: 254-534-6
UN: 3259
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 34 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge