Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Bromphthalid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

373330250 373331000
ACRO373330250EA 130 EUR InStock
ACRO373330250 ACRO373331000
5-Bromphthalid 98%
5-Bromphthalid


Formel: C₈H₅BrO₂
MW: 213.03 g/mol
Melting Pt: 162…166 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01797360
CAS-Nummer: 64169-34-2
EINECS: 447-190-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 166 °C
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge