N,N-Bis(trifluormethansulfonyl)anilin 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
374790050 374790250 374791000
ACRO374790050EA 101 EUR InStock
ACRO374790050 ACRO374790250 ACRO374791000
N,N-Bis(trifluormethansulfonyl)anilin 97%
N,N-Bis(trifluormethansulfonyl)anilin
Formel: C₈H₅F₆NO₄S₂
MW: 357.25 g/mol
Melting Pt: 99…105 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000404
CAS-Nummer: 37595-74-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 105 °C
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge