Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

374830010 374830050
ACRO374830010EA 126 EUR InStock
ACRO374830010 ACRO374830050
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite 97%
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Appearance: Clear to hazy colorless to yellow Liquid


Formel: C₉H₁₈ClN₂OP
MW: 236.68 g/mol
Dichte: 1.061 g/cm³
Flash-Pt: 110 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00011544
CAS-Nummer: 89992-70-1
UN: 2845
ADR: 4.2 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Chloride (Cl) 14.5 to 15.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..