Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Triethylcitrat 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


375062500 375060010 375060025
ACRO375062500EA 25 EUR InStock
ACRO375062500 ACRO375060010 ACRO375060025
Triethylcitrat 99%
Triethylcitrat


Formel: C₁₂H₂₀O₇
MW: 276.29 g/mol
Siedepunkt: 294 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 1.136 g/cm³
Flash-Pt: 151 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009201
CAS-Nummer: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge