Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

376190010 376190050
ACRO376190010EA 83.6 EUR InStock
ACRO376190010 ACRO376190050
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin 98%
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin


Formel: C₆H₁₃NO
Siedepunkt: 62 °C (40 mmHg)
Dichte: 0,932 g/cm³
Flash-Pt: 45 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00066219
CAS-Nummer: 84025-81-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -32.5° to -36.5° (20°C, 589 nm) (c=2 in aq HCl)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge