Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nordihydroguajaretsäure 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

376300010 376300050 376305000
ACRO376300010EA 78.4 EUR InStock
ACRO376300010 ACRO376300050 ACRO376305000
Nordihydroguajaretsäure 95%
Nordihydroguajaretsäure


Formel: C₁₈H₂₂O₄
MW: 302.37 g/mol
Melting Pt: 184…189 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00002206
CAS-Nummer: 500-38-9
EINECS: 207-903-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 189 °C
HPLC ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge