Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Chlor-4-ethinylbenzol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

377060010 377062500
ACRO377060010EA 135 EUR InStock
ACRO377060010 ACRO377062500
1-Chlor-4-ethinylbenzol 98%
1-Chlor-4-ethinylbenzol


Formel: C₈H₅Cl
Siedepunkt: 79…82 °C (23 mmHg)
Melting Pt: 43…47 °C
Flash-Pt: 10 °C
MDL Number: MFCD00191917
CAS-Nummer: 873-73-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge