Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethen 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

377710010 377710050 377710250
ACRO377710010EA 52.8 EUR InStock
ACRO377710010 ACRO377710050 ACRO377710250
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethen 95%
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethen


Formel: C₁₆H₃₄OSn
MW: 361.15 g/mol
Siedepunkt: 85…86 °C (.1 mmHg)
Dichte: 1.069 g/cm³
Flash-Pt: 113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010240
CAS-Nummer: 97674-02-7
UN: 2788
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge