Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pivalic acid hydrazide 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

377750010 377750050
ACRO377750010EA 37 EUR InStock
ACRO377750010 ACRO377750050
Pivalic acid hydrazide 98+%
Pivalic acid hydrazide
Appearance: White Crystals


Formel: C₅H₁₂N₂O
Siedepunkt: 95…110 °C (1mbar)
Melting Pt: 65…67 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01310839
CAS-Nummer: 42826-42-6
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge