Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

377950010 377952500 377950050
ACRO377950010EA 391 EUR InStock
ACRO377950010 ACRO377952500 ACRO377950050
(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer 99%
(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer
CAS No.: 12354-84-6


Formel: C₂₀H₃₀Cl₄Ir₂
MW: 796.69 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075435
CAS-Nummer: 12354-84-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 % (ex Ir)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge