Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nickel(II)chlorid, wasserfrei 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

378350050 378350250
ACRO378350050EA 168 EUR InStock
ACRO378350050 ACRO378350250
Nickel(II)chlorid, wasserfrei 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
Nickel(II)chlorid


Formel: Cl₂Ni
MW: 129.6 g/mol
Melting Pt: 1001 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011142
CAS-Nummer: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06588
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Complexometric 44.6 to 46.0 % (Ni)
Total trace metal impurities ≤100 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge