Nickel(II)chlorid, wasserfrei 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
Lieferant: ACROS ORGANICS
Nickel(II)chlorid, wasserfrei 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Nickel(II)-chlorid, 99.995%, (Metallspurenanalyse), wasserfrei, Pulver 1 * 25 g ACRO378350250 1 * 25 g
Hersteller-Artikelnummer:: 378350250
Lokale Artikelnummer:: ACRO378350250
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder