Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Chlor-4-iodpyridin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

378420050 378420250
ACRO378420050EA 45.8 EUR InStock
ACRO378420050 ACRO378420250
2-Chlor-4-iodpyridin 98%
2-Chlor-4-iodpyridin


Formel: C₅H₃ClIN
Melting Pt: 41…45 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861983
CAS-Nummer: 153034-86-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown-yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge