1-Fluor-3-iod-5-nitrobenzol 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
378500010
ACRO378500010EA 74.3 EUR InStock
ACRO378500010
1-Fluor-3-iod-5-nitrobenzol 98%
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₃FINO₂
MW: 267 g/mol
Melting Pt: 77…79 °C
MDL Number: MFCD00007219
CAS-Nummer: 3819-88-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown to khaki Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge