Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(Iodmethyl)cyclopentan 98% stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

378640010 378640050 378640250
ACRO378640010EA 48.8 EUR InStock
ACRO378640010 ACRO378640050 ACRO378640250
(Iodmethyl)cyclopentan 98% stabilisiert
(Iodomethyl)cyclopentane


Formel: C₆H₁₁I
Siedepunkt: 78 °C (17 mmHg)
Dichte: 1,6 g/cm³
Flash-Pt: 92 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03453190
CAS-Nummer: 27935-87-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper powder

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge