Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol 97+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

379061000 379065000
ACRO379061000EA 53.9 EUR InStock
ACRO379061000 ACRO379065000
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol 97+%
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol


Formel: C₁₀H₂₂O
Siedepunkt: 193 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,828 g/cm³
Flash-Pt: 76 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004482
CAS-Nummer: 78-69-3
EINECS: 201-133-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge