Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cer(III)carbonat Hydrat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

379400100 379400500 379402500
ACRO379400100EA 20.8 EUR InStock
ACRO379400100 ACRO379400500 ACRO379402500
Cer(III)carbonat Hydrat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Cer(III)carbonat Hydrat


Formel: C₃Ce₂O₉·H₂O
MW: 478.274 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149635
CAS-Nummer: 54451-25-1
EINECS: 208-655-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge