Methyltrifluorpyruvat 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
379710050
ACRO379710050EA 60.7 EUR InStock
ACRO379710050
Methyltrifluorpyruvat 97%
Methyltrifluorpyruvat
Formel: C₄H₃F₃O₃
MW: 156.06 g/mol
Flash-Pt: 26 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00114936
CAS-Nummer: 13089-11-7
UN: 2924
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge