6-Brompicolinsäure 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
379930010
ACRO379930010EA 39.2 EUR InStock
ACRO379930010
6-Brompicolinsäure 98%
6-Brompicolinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
Melting Pt: 192…194 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00093197
CAS-Nummer: 21190-87-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge