Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Bromphenylboronsäure 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

379990050 379990250 379991000
ACRO379990050EA 92 EUR InStock
ACRO379990050 ACRO379990250 ACRO379991000
2-Bromphenylboronsäure 97%
2-Bromphenylboronsäure


Formel: C₆H₆BBrO₂
MW: 200.83 g/mol
Melting Pt: 109…114 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01114672
CAS-Nummer: 244205-40-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge