Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,N-Diformylacetamide 80%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

380450050
ACRO380450050EA 113 EUR InStock
ACRO380450050
N,N-Diformylacetamide 80%
N,N-Diformylacetamide


Formel: C₄H₅NO₃
Siedepunkt: 70 °C (15 mmHg)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00015916
CAS-Nummer: 26944-31-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥75 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge