Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phenethyl isocyanate 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

380660050 380660250
ACRO380660050EA 95 EUR InStock
ACRO380660050 ACRO380660250
Phenethyl isocyanate 99%
Phenethyl isocyanate
Appearance: Colorless to yellow Liquid


Formel: C₉H₉NO
Siedepunkt: 210 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,063 g/cm³
Flash-Pt: 99 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037044
CAS-Nummer: 1943-82-4
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge