Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Fluor-2-ethinylbenzol 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

380990010 380992500
ACRO380990010EA 53 EUR InStock
ACRO380990010 ACRO380992500
1-Fluor-2-ethinylbenzol 97%
1-Fluor-2-ethinylbenzol


Formel: C₈H₅F
MW: 120.13 g/mol
Flash-Pt: 37 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00799540
CAS-Nummer: 766-49-4
UN: 1993
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge