Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

O-Benzylhydroxylamine 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

382050050 382050250 382051000
ACRO382050050EA 42.6 EUR InStock
ACRO382050050 ACRO382050250 ACRO382051000
O-Benzylhydroxylamine 97%
O-Benzylhydroxylamine
CAS No.: 622-33-3


Formel: C₇H₉NO
Siedepunkt: 110…112 °C (20 mmHg)
Dichte: 1,19 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00221709
CAS-Nummer: 622-33-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge