Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-(2-Methylphenyl)piperazin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

382130010 382130050
ACRO382130010EA 29.9 EUR InStock
ACRO382130010 ACRO382130050
1-(2-Methylphenyl)piperazin 98%
1-(2-Methylphenyl)piperazin


Formel: C₁₁H₁₆N₂
Melting Pt: 48…52 °C
MDL Number: MFCD00040729
CAS-Nummer: 39512-51-1
EINECS: 254-481-9
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 48 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge