(R)-(+)-3-Aminochinuclidin Dihydrochlorid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
382890010
ACRO382890010EA 64.7 EUR InStock
ACRO382890010
(R)-(+)-3-Aminochinuclidin Dihydrochlorid 98%
(R)-(+)-3-Aminochinuclidin Dihydrochlorid
Formel: C₇H₁₆Cl₂N₂
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191752
CAS-Nummer: 123536-14-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +22° to +26° (20°C, 589 nm) (C=1, Water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge