Naphtha-Lösungsmittel contains <5% n-Hexane für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
383820010 383820025
ACRO383820010EA 63.7 EUR InStock
ACRO383820010 ACRO383820025
Naphtha-Lösungsmittel contains <5% n-Hexane für die Analyse von Pestizidrückständen
Isohexane (mixture of isomeric branched chain Hexanes)
Formel: C₆H₁₄
Siedepunkt: 60 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –154 °C
Dichte: 0,66 g/cm³
Flash-Pt: –23 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179311
CAS-Nummer: 73513-42-5
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119484651-34
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
GC (ECD) Passes test, (NPD) Passes test, (FID) Passes test
Residue after evaporation ≤2 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge