Titan(IV)oxid, Aeroxide® P25
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
384290500 384292500 384290010
ACRO384290500EA 67.8 EUR InStock
ACRO384290500 ACRO384292500 ACRO384290010
Titan(IV)oxid, Aeroxide® P25
Titan(IV)oxid
Formel: TiO₂
Siedepunkt: 2900 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 1855 °C
Dichte: 4,23 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011269
CAS-Nummer: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Assay ≥99.5 % (on ignited substance) Typical
Specific surface area 35 to 65 m²/g
pH 3.5 to 4.5 (4 % dispersion)
Acidity (HCl) ≤0.3 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge