Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Isopropylpiperazin 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

384810010 384810050
ACRO384810010EA 30 EUR InStock
ACRO384810010 ACRO384810050
1-Isopropylpiperazin 98+%
1-Isopropylpiperazin


Formel: C₇H₁₆N₂
MW: 128.22 g/mol
Flash-Pt: 54 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167971
CAS-Nummer: 4318-42-7
UN: 2733
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge