Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natrium-1-octadecansulfonat 90%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


384910010 384910050 384910100
ACRO384910010EA 24.9 EUR InStock
ACRO384910010 ACRO384910050 ACRO384910100
Natrium-1-octadecansulfonat 90%
Natrium-1-octadecansulfonat


Formel: C₁₈H₃₇NaO₃S
Melting Pt: 163…165 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051526
CAS-Nummer: 13893-34-0
EINECS: 237-660-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (1 g, 105°C, 1 h, 760 mmHg)
Elemental Analysis ≥88 % (C, H)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge