(Trimethylsilyl)diazomethan 2 M in Hexanen
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
385330050 385330250 385331000 385335000
ACRO385330050EA 75.9 EUR InStock
ACRO385330050 ACRO385330250 ACRO385331000 ACRO385335000
(Trimethylsilyl)diazomethan 2 M in Hexanen
(Trimethylsilyl)diazomethan
Formel: C₄H₁₀N₂Si
Dichte: 0,675 g/cm³
Flash-Pt: –23 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053946
CAS-Nummer: 18107-18-1
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Solution
Strength 1.9 to 2.4 M
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge