Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Calciumhydroxid 99.995%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

385610050 385610250
ACRO385610050EA 64.4 EUR InStock
ACRO385610050 ACRO385610250
Calciumhydroxid 99.995%
Calciumhydroxid


Formel: Ca(OH)₂
MW: 74.09 g/mol
Siedepunkt: 2850 °C
Melting Pt: 580 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010901
CAS-Nummer: 1305-62-0
Merck Index: 13,01675
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystals
Titration Complexometric ≥54 % (Ca)
Total trace metal impurities ≤50 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge