Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd 96%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

385940050 385940250 385941000
ACRO385940050EA 26.6 EUR InStock
ACRO385940050 ACRO385940250 ACRO385941000
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd 96%
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd


Formel: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.19 g/mol
Melting Pt: 73…78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003362
CAS-Nummer: 881-68-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 80 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge