Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Glutamin, erfüllt analytische Spezifikationen von USP

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


386030010 386030500 386032500
ACRO386030010EA 335 EUR InStock
ACRO386030010 ACRO386030500 ACRO386032500
L(+)-Glutamin, erfüllt analytische Spezifikationen von USP
L(+)-Glutamin


Formel: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146.15 g/mol
Siedepunkt: 355
Melting Pt: 185 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008044
CAS-Nummer: 56-85-9
Merck Index: 13,04484
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (1 g, 105°C, 3 h)
Residue after ignition ≤0.3 %
Related substances ≤0.5 % (TLC)
Specific optical rotation +6.3° to +7.3° (20°C, 589 nm) (C=4, water) (Warm at 40°C to dissolve)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dried basis)
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤30 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge