Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nickel(II)chlorid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

387320500 387322500
ACRO387320500EA 64.2 EUR InStock
ACRO387320500 ACRO387322500
Nickel(II)chlorid 98%
Nickel(II)chlorid


Formel: Cl₂Ni
MW: 129.6 g/mol
Melting Pt: 1001 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011142
CAS-Nummer: 7718-54-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06588
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light orange to brown Powder
Titration Argentometric ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge