Tetrahydro-2H-pyran-2-ol 90% cyclized form of 5-Hydroxypentanal
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
387900250
ACRO387900250EA 173 EUR InStock
ACRO387900250
Tetrahydro-2H-pyran-2-ol 90% cyclized form of 5-Hydroxypentanal
Tetrahydro-2H-pyran-2-ol
CAS No.: 694-54-2
Formel: C₅H₁₀O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683093
CAS-Nummer: 694-54-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge