Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Amino-1-pentanol 50% in wässriger Lösung

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

387911000 387918000 387910250
ACRO387911000EA 108 EUR InStock
ACRO387911000 ACRO387918000 ACRO387910250
5-Amino-1-pentanol 50% in wässriger Lösung
5-Amino-1-pentanol


Formel: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Siedepunkt: 222
Melting Pt: 36
Dichte: 0.987 g/cm³
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008237
CAS-Nummer: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl 48.0 to 52.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge