4-Dodecyldiethylenetriamine 80% tech.
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
388210250
ACRO388210250EA 78.7 EUR InStock
ACRO388210250
4-Dodecyldiethylenetriamine 80% tech.
4-Dodecyldiethylenetriamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₁₆H₃₇N₃
MW: 271.493 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (.2 mmHg)
Melting Pt: 22 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041897
CAS-Nummer: 4182-44-9
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥75 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge