Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zink(II)acetylacetonat (∼25% Zn)

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

388770050 388771000 388775000
ACRO388770050EA 25 EUR InStock
ACRO388770050 ACRO388771000 ACRO388775000
Zink(II)acetylacetonat (∼25% Zn)
Zink(II)acetylacetonat


Formel: C₁₀H₁₄O₄Zn
Siedepunkt: 129…131 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 124…126 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000035
CAS-Nummer: 14024-63-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 23.5 to 26.0 % (Zinc)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge