Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

[(2-Bromethoxy)methyl]benzol 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

388870050 388870250 388871000
ACRO388870050EA 129 EUR InStock
ACRO388870050 ACRO388870250 ACRO388871000
[(2-Bromethoxy)methyl]benzol 97%
[(2-Bromethoxy)methyl]benzol
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid


Formel: C₉H₁₁BrO
Siedepunkt: 254 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,36 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01321307
CAS-Nummer: 1462-37-9
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge