Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

10-Undecen-1-ol 98+% stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


388990250 388991000
ACRO388990250EA 34.3 EUR InStock
ACRO388990250 ACRO388991000
10-Undecen-1-ol 98+% stabilisiert
10-Undecen-1-ol


Formel: C₁₁H₂₂O
MW: 170.3 g/mol
Siedepunkt: 245…248 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –3 °C
Dichte: 0.846 g/cm³
Flash-Pt: 93 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004750
CAS-Nummer: 112-43-6
EINECS: 203-971-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Stabilizer Abt 0.1% alpha-tocopherol (synthetic)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge