Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sodium hydrogen-L-tartrate 98+% zur Analyse

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


389422500 389420010
ACRO389422500EA 53.6 EUR InStock
ACRO389422500 ACRO389420010
Sodium hydrogen-L-tartrate 98+% zur Analyse
Sodium hydrogen-L-tartrate


Formel: C₄H₅NaO₆
Melting Pt: 253 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065393
CAS-Nummer: 526-94-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
pH 3.0 to 3.6 (5 % solution)
Titration with NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.03 % (in water)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge