Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammonium tetrathiomolybdate 99.95% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

389530010 389530100 389530500 389532500
ACRO389530010EA 41.8 EUR InStock
ACRO389530010 ACRO389530100 ACRO389530500 ACRO389532500
Ammonium tetrathiomolybdate 99.95% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ammonium tetrathiomolybdate


Formel: H₁₀MoN₂S₄
Melting Pt: 300 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00136013
CAS-Nummer: 15060-55-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown to black Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤500 ppm
Molybdenum (Mo) 35.5 to 38.1 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge