Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumsulfid (K2Sx), rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

389592500 389590025 389590010
ACRO389592500EA 42.3 EUR InStock
ACRO389592500 ACRO389590025 ACRO389590010
Kaliumsulfid (K2Sx), rein
Kaliumsulfid (K2Sx)


Formel: K₂(S)n
MW: 110.26 g/mol
Melting Pt: 200…250 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148074
CAS-Nummer: 37199-66-9
UN: 1382
ADR: 4.2 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Ochre to brown Lumps
Titration Iodometric 42.0 to 44.0 % (K2S)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge