tri-Ammoniumcitrat 97+%, rein
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
391410010 391410500 391412500
ACRO391410010EA 320 EUR InStock
ACRO391410010 ACRO391410500 ACRO391412500
tri-Ammoniumcitrat 97+%, rein
tri-Ammoniumcitrat
Formel: C₆H₁₇N₃O₇
Melting Pt: 185 °C
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036406
CAS-Nummer: 3458-72-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.0 %
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..